Fontos dokumentumok
252794
Methyl 3-hydroxybenzoate
99%
Szinonimák:
3-(Methoxycarbonyl)phenol, 3-Carbomethoxyphenol, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl m-hydroxybenzoate, m-Carbomethoxyphenol, m-Hydroxybenzoic acid methyl ester
Teszt
99%
Forma
solid
bp
280-281 °C/709 mmHg (lit.)
mp
70-72 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5,9H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKUCHDXIBAQWSF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 3-hydroxybenzene-1,2-dicarbaldehyde
- O-methyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl]O-(3-methylcarboxyphenyl) phosphorothioate
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?