Fontos dokumentumok
8.18632
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-α-Pinene
for synthesis
Szinonimák:
(1R)-(+)-α-Pinene, (1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
EC index szám:
232-087-8
NACRES:
NA.22
gőznyomás
5 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
255 °C
robbanási határérték
0.8-6 % (v/v)
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
bp
155-156 °C/1013 hPa
mp
-62 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 33 °C
sűrűség
0.86 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.857 - 0.860
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +42.0 - +46.0 °
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup