Fontos dokumentumok
1.02487
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride hexahydrate
Technipur®
Szinonimák:
Chromic chloride hexahydrate, Chromium trichloride hexahydrate, Hexaaquachromium(III) chloride, Trichlorochromium hexahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
CrCl3 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
pH
2.4-2.6 (20 °C, 50-53 g/L in H2O)
mp
81 °C
sűrűség
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Chromium(III) chloride hexahydrate can be used as a:
  • Source of Cr(II) in the Takai reaction.
  • Component of the deep eutectic solvent applicable as a catalyst in the esterification of carboxylic acids with alcohols.
  • Precursor to prepare metal-oxide-doped amorphous titanium oxides, which are used as catalysts in the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene.
Jogi információk
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Dokumentumtár megtekintése
Deep eutectic solvent choline chloride?2CrCl3?6H2O: an efficient catalyst for esterification of formic and acetic acid at room temperature
Cao J, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 21612-21616 (2016)
Amorphous porous MxTi mixed oxides as catalysts for the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene
Li WY, et al.
Catalysis Letters, 69, 181?188 -181?188 (2000)
An Alternative Procedure in the Takai Reaction Using Chromium(III) Chloride Hexahydrate as a Convenient Source of Chromium(II)
Auge J, et al.
Synthetic Communications, 33(21) (2003)