Merck
268917
Sigma-Aldrich
Tritolyl phosphate
technical grade, mixture of isomers, 90%
Szinonimák:
Tricresyl phosphate
Méret kiválasztása
500 ML
24 900,00 Ft
24 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 ML
24 900,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3C6H4O)3PO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
368.36
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
24 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
technical grade
Minőségi szint
gőznyomás
0.03 mmHg ( 25 °C)
Teszt
90%
öngyulladási hőmérséklet
770 °F
törésmutató
n20/D 1.555 (lit.)
bp
265 °C/10 mmHg (lit.)
oldhatóság
organic solvents: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
sűrűség
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(C)cc2)Oc3ccc(C)cc3)cc1.Cc4ccc(OP(=O)(Oc5cccc(C)c5)Oc6ccccc6C)cc4.Cc7ccccc7OP(=O)(Oc8ccccc8C)Oc9ccccc9C
InChI
1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOSMZFBHAYFUBJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tritolyl phosphate was used as a mediator in the preparation of uranium-sensitive electrode based on membrane containing uranium di-(4-octylphenyl)phosphate as sensor[1].
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
N S Nassory
Talanta, 36(6), 672-674 (1989-06-01)
The properties of uranium-sensitive electrodes based on membranes containing uranium di-(4-octylphenyl)phosphate as sensor have been determined, in presence of different phosphates as mediators. The electrode prepared from tritolyl phosphate as mediator was found to give a response of 30 mV/decade
Ding-Xin Long et al.
Molecular and cellular biochemistry, 396(1-2), 33-40 (2014-07-06)
Tri-ortho-cresyl phosphate (TOCP) is an organophosphorus ester and has been widely used in industry. It is found that TOCP induced delayed neurotoxicity in humans and sensitive animal species. However, the mechanism of TOCP-induced neural cytotoxicity remains unclear. In this study
Shou-Hong Zhou et al.
Neurochemical research, 40(11), 2374-2382 (2015-10-11)
Organophosphate-induced delayed neuropathy (OPIDN) is pathologically characterized by the swollen axon containing aggregations of microtubules, neurofilaments, smooth endoplasmic reticulum and multivesicular vesicles. At present, the exact mechanism of OPIDN is unclear and the effective therapeutic methods is not available to
Umut Gazi et al.
The Journal of biological chemistry, 286(10), 7822-7829 (2011-01-06)
The mannose receptor (MR) is an endocytic type I membrane molecule with a broad ligand specificity that is involved in both hemostasis and pathogen recognition. Membrane-anchored MR is cleaved by a metalloproteinase into functional soluble MR (sMR) composed of the