Fontos dokumentumok
51885
Tri-o-tolyl phosphate
analytical standard
Szinonimák:
NSC 438, Phosphoric acid tris(2-methylphenyl) ester, TOTP, Tri-o-cresyl phosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.559-1.563
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=P(OC1=C(C)C=CC=C1)(OC2=C(C)C=CC=C2)OC3=CC=CC=C3C
InChI
1S/C21H21O4P/c1-16-10-4-7-13-19(16)23-26(22,24-20-14-8-5-11-17(20)2)25-21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSMRWXYRXBRSND-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Analysis of tri-o-tolyl phosphate in edible oils by TLC and GC is described in methods FSSAI 02.036:2021 and FSSAI 02.037:2021
- Surface water and wastewater effluent samples by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry equipped with electrospray ionization (LC-ESI-MS/MS) operating under the multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
- Human hair and nails by liquid-liquid extraction (LLE) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Indoor air, dust and window wipes by GC-MS/MS.
- Outdoor air samples by ultra-performance liquid chromatography coupled to triple quadrupole mass spectrometry (UPLC-QqQ-MS/MS) equipped with ESI source and MRM detection.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F
Lobbanási pont (C)
110 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?