Fontos dokumentumok
8.14811
Sigma-Aldrich
Tritolyl phosphate
for synthesis
Szinonimák:
Tritolyl phosphate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H21O4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
368.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
215-548-8
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
gőznyomás
0.04 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
átmeneti hőmérséklet
flash point >200 °C
sűrűség
1.14 g/cm3 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(Oc3ccc(cc3)C)(Oc2ccc(cc2)C)Oc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BOSMZFBHAYFUBJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.165 - 1.185
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2