Fontos dokumentumok
104043
N-Phenyl-1-naphthylamine
reagent grade, 98%
Szinonimák:
1-(N-phenylamino)naphthalene, N-(1-Naphthyl)aniline, NPN
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
226 °C/15 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
λmax
252 nm
SMILES string
N(c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)