Merck
C23403
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzaldehyde
97%
Szinonimák:
3-Chlorobenzaldehyde, 3-Chlorophenylcarboxaldehyde, m-Chlorobenzaldehyde, m-Chlorobenzenecarboxaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.57
Beilstein:
507098
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.563 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
mp
9-12 °C (lit.)
sűrűség
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRWILAKSARHZPR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Chlorobenzaldehyde is commonly used as a key building block in the synthesis of Schiff base ligands.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and characterization of Cu (II), Co (II), Ni (II), Au (III), complexes with (Z)-1-(4-((3-chlorobenzylidene) amino) phenyl) ethan-1-one ligand
GS Al-Obaidy, et al.
Drug Invention Today, 13 (2020)
Yoon S Song et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 38(3), 513-531 (2021-02-05)
The migration of small molecular mass organic compounds from polypropylene (PP) copolymer films into food simulants during and after high pressure processing (HPP) was studied. An overlapping temperature profile was developed to isolate the pressure effect of HPP (700 MPa, 71°C
Adnan Ashraf et al.
European journal of medicinal chemistry, 159, 282-291 (2018-10-09)
Chalcones and 1,2-benzothiazines are two important classes of bioactive compounds, each scaffold endowed with diverse pharmacological activities. Combining both of these pharmacophores in a single molecule was aimed to yield multi-modal agents. Herein, we report a series of hybrid compounds