Merck
362220
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylaniline
98%
Szinonimák:
1-Amino-2-tert-butylbenzene, 2-(1,1-Dimethylethyl)aniline, 2-(1,1-Dimethylethyl)benzenamine, 2-tert-Butylphenylamine, o-tert-Butylaniline
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CC6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.545 (lit.)
bp
123-124 °C/17 mmHg (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
sűrűség
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccccc1N
InChI
1S/C10H15N/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7H,11H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEIOZWYBDBVCGW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-tert-Butylaniline is a sterically hindered aniline. 2-tert-Butylaniline participates in chemo- and regioselective copper-catalyzed cross-coupling reaction for the effective amination of 2-chlorobenzoic acids.
Alkalmazás
2-tert-Butylaniline may be used in the preparation of 2,3-bis(2-tert-butyl­phenyl­imino)butane. It may be used in the preparation of two rotamers, anti- and syn-N,N′-bis-(2-tert-butylphenyl)naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic diimides and their guest inclusion abilities were investigated.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
2, 3-Bis (2-tert-butylphenylimino) butane.
Ferreira LC, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(10), o4282-o4284 (2006)
Xuefeng Mei et al.
The Journal of organic chemistry, 71(1), 142-149 (2006-01-04)
[reaction, structure: see text] A chemo- and regioselective copper-catalyzed cross-coupling reaction for effective amination of 2-chlorobenzoic acids with aniline derivatives has been developed. The method eliminates the need for acid protection and produces a wide range of N-aryl anthranilic acid
Difference in guest-inclusion abilities of anti-and syn-rotamers.
Kishikawa K, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 14, 2217-2221 (2000)