Fontos dokumentumok
268690
Lead(II) chloride
powder, 98%
Szinonimák:
Cotunnite
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 547 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lead
bp
950 °C (lit.)
mp
501 °C (lit.)
sűrűség
5.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[PbH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.