Fontos dokumentumok
8.07383
Sigma-Aldrich
Lead(II) chloride
anhydrous for synthesis
Szinonimák:
Lead(II) chloride, Lead dichloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cl2Pb
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-845-5
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
>1947 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
950 °C/1013 hPa
mp
500 °C
sűrűség
5.85 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Pb+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)