Fontos dokumentumok
215465
Mercury(II) chloride
ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
Mercuric chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
1.3 mmHg ( 236 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: mercury
redukciós maradék
≤0.02%
mp
277 °C (lit.)
oldhatóság
acetic acid: soluble(lit.)
acetone: soluble in salt form(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: passes test
ethyl acetate: soluble(lit.)
glycerol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
kation nyomok
Fe: ≤0.002%
SMILES string
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Addition reaction between aromatic amines to terminal acetylenes to give imines, enamines, and 1,2,3,4-tetrahydroquinoline derivatives.
- Cyclization of amidinothioureas with phenyl hydrazine to produce 3-amino-1,2,4-triazole derivatives.
- Cyclization of O-propargyl glycolaldehyde dithioacetals to afford 3-pyranones along with 2,5-dihydrofuran-3-carboxaldehydes through their dithioketals and dithioacetals reaction.
- Reductive dimerization and cyclization of α,β-unsaturated ketones produce functionalized cyclopentanols using N,N-dimethylformamide as solvent.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)