Teszt
≥99%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lead
mp
824 °C (lit.)
sűrűség
8.445 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[PbH2]F
InChI
1S/2FH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.