Fontos dokumentumok
266922
Molybdenum
foil, thickness 0.1 mm, ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Molybdenum element
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
foil
ellenállás
5.0 μΩ-cm, 20°C
vastagság
0.1 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
sűrűség
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Mennyiség
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.