Merck
668281
Sigma-Aldrich
1-Hydroxytetraphenyl-cyclopentadienyl(tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-μ-hydrotetracarbonyldiruthenium(II)
98%
Szinonimák:
2,4-Cyclopentadien-1-one, 2,3,4,5-tetraphenyl-, ruthenium complex, Shvo’s Catalyst, Tetracarbonyl-μ-hydro[(1,2,3,4,5-H)-1-hydroxylato-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl][(1,2,3,4,5-H)-1-hydroxy-2,3,4,5-tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]diruthenium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C62H42O6Ru2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1085.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
223-227 °C
SMILES string
[Ru][RuH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O[C]1[C]([C]([C]([C]1c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5.O=C6C(c7ccccc7)=C(c8ccccc8)C(c9ccccc9)=C6c%10ccccc%10
InChI
1S/C29H21O.C29H20O.4CO.2Ru.H/c2*30-29-27(23-17-9-3-10-18-23)25(21-13-5-1-6-14-21)26(22-15-7-2-8-16-22)28(29)24-19-11-4-12-20-24;4*1-2;;;/h1-20,30H;1-20H;;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PISMVXYUJBWZFB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Has found numerous applications as a versatile catalyst in organic synthesis, including the reduction of aldehydes and ketones to alcohols, bimolecular disproportionation reaction of aldehydes to esters, isomerization of allylic alcohols and oxidation of alcohols.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Prabhakaran, R.
Synlett, 2048-2048 (2004)
Combination of enzymes and metal catalysts. A powerful approach in asymmetric catalysis.
Oscar Pàmies et al.
Chemical reviews, 103(8), 3247-3262 (2003-08-14)
Cikkek
Efficient epimerization catalyst for enzyme mediated dynamic kinetic resolution (DKR).