Merck
510475
Sigma-Aldrich
Bis(methylcyclopentadienyl)nickel(II)
97%
Szinonimák:
1,1′-Dimethylnickelocene
About This Item
Lineáris képlet:
Ni(C5H4CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: nickel
reagent type: catalyst
bp
85-90 °C/1 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Ni].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.Ni/c2*1-6-4-2-3-5-6;/h2*2-5H,1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHRNDXJDUYVDRB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for synthesis of:
  • Nickel sandwich complexes
  • N-heterocyclic carbene complexes
  • Functionally substituted monocyclopentadienyl compounds
Tulajdonságok és előnyök
Volatile OMCVD precursor for the controlled growth of nickel nanoparticles on silicon substrates. Possible uses for metallic nickel nanoparticles embedded on silicon include the manufacture of high-density storage media 9. Nickel oxide thin films are generated via OMCVD in the presence of O2 or H2O2.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.