Merck
262102
Sigma-Aldrich
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
technical grade, 90%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.10
Beilstein:
1610
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.483 (lit.)
bp
103 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1OCCC=C1
InChI
1S/C5H6O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1,3H,2,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QBDAFARLDLCWAT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Enantioselective conjugate addition of Grignard reagents to 5,6-dihydro-2H-pyran-2-one catalyzed by a chiral phosphine-copper iodide catalyst has been reported.
Alkalmazás
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one has been used in the preparation of:
  • (1aR,5aR,5bS,6S,7S)-6,7-di-tert-butoxy-5-oxo-pyrrolidino[1,2-b]isoxazolidino[4,5-c]tetrahydropyran
  • 4-(phenyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D Socha et al.
Carbohydrate research, 336(4), 315-318 (2001-12-01)
(1aR,5aR,5bS,6S,7S)-6,7-Di-tert-butoxy-5-oxo-pyrrolidino[1,2-b]isoxazolidino[4,5-c]tetrahydropyran (8) prepared by (1,3)-dipolar cycloaddition of the cyclic nitrone 6 derived from tartaric acid to 5,6-dihydro-2H-pyran-2-one (7) was transformed into indolizidine 11 via a sequence of reactions involving methanolysis of the lactone ring, intramolecular alkylation of the nitrogen atom
Conjugate addition of diethylzinc to a, ?-unsaturated lactones catalyzed by copper-phosphite complexes.
Yan M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2, 115-116 (2000)
Rhodium-catalyzed asymmetric 1, 4-addition of arylboron reagents to α,β-unsaturated esters.
Takaya Y, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10(20), 4047-4056 (1999)
Fabrizio Carta et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(1), 267-270 (2011-12-06)
The inhibition of the zinc enzyme carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) with (thio)coumarins has been recently reported (Maresca et al., J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 3057). Here we demonstrate that a series of γ- and δ-(thio)lactones also act as