Fontos dokumentumok
A86406
α-Angelica lactone
98%
Szinonimák:
alpha-Angelica lactone, 4-Hydroxy-3-pentenoic acid γ-lactone, 5-Methyl-2(3H)-furanone
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.448 (lit.)
bp
55-56 °C/12 mmHg (lit.)
mp
13-17 °C (lit.)
sűrűség
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2H,3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QOTQFLOTGBBMEX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?