Fontos dokumentumok
463159
2H-Pyran-2-one
90%
Szinonimák:
α-Pyrone
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.53 (lit.)
bp
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1OC=CC=C1
InChI
1S/C5H4O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPSJGADGUYYRKE-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)