Fontos dokumentumok
T5705
Terrein
from Aspergillus terreus, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(+)Terrein, Terrain
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Aspergillus terreus
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
tárolási körülmény
protect from light
oldhatóság
H2O: soluble 1-1.10 mg/mL, clear, colorless
DMSO: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-3-5-4-6(9)8(11)7(5)10/h2-4,7-8,10-11H,1H3/b3-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHOOPNKRBMHHEC-NSCUHMNNSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3