Merck
154288
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H8O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Teszt
97%
Forma
solid
mp
83-86 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ether
SMILES string
COC1=CC(=O)OC(C)=C1
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-3-6(9-2)4-7(8)10-5/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTZAUZNQAMNFME-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one was used as a model compound to study the assignment of ring proton resonances in 4-methoxy-6-nonyl-2H-pyran-2-one.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pyrones. VI. The total synthesis of phacidin.
Canadian Journal of Chemistry, 58(20), 2158-2160 (1980)