Merck
H43415
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
98%
Szinonimák:
3,5-Dihydroxysorbic acid δ-lactone
Méret kiválasztása
5 G
14 900,00 Ft
25 G
33 000,00 Ft
14 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
14 900,00 Ft
25 G
33 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.11
Beilstein:
113815
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
14 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
188-190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC1=CC(O)=CC(=O)O1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-2-5(7)3-6(8)9-4/h2-3,7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSYSSMYQPLSPOD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Irreversible inactivation of chicken liver fatty acid synthetase by its substrates acetyl and malonyl CoA. Effect of temperature and NADP n fatty acid and triacetic acid lactone synthesis.
K R Srinivasan et al.
Biochemical and biophysical research communications, 99(3), 920-927 (1981-04-15)
J B Spencer et al.
The Biochemical journal, 288 ( Pt 3), 839-846 (1992-12-15)
6-Methylsalicylic acid synthase has been isolated in homogeneous form from Penicillium patulum grown in liquid culture from a spore inoculum. The enzyme is highly susceptible to proteolytic degradation in vivo and in vitro, but may be stabilized during purification by
Wenjuan Zha et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(14), 4534-4535 (2004-04-09)
Metabolic pathway engineering is a powerful tool to synthesize structurally diverse and complex chemicals via genetic manipulation of multistep catalytic systems involved in cell metabolism. Here, we report the rational design of a fatty acid biosynthetic pathway, Brevibacterium ammoniagenes fatty
Dongming Xie et al.
Biotechnology and bioengineering, 93(4), 727-736 (2005-10-26)
Native g2ps1-encoded 2-pyrone synthase (2-PS) from Gerbera hybrida, a mutant Brevibacterium ammoniagenes fatty acid synthase B (FAS-B) and two different mutants of Penicillium patulum 6-methylsalycilic acid synthase (6-MSAS) are examined to identify the best enzyme to recruit for the microbial
Synthesis of acetoacetyl-CoA by bovine mammary fatty acid synthase.
S Ghayourmanesh et al.
FEBS letters, 132(2), 231-234 (1981-09-28)