Fontos dokumentumok
13929
Benzyl thiocyanate
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
Benzyl rhodanide
Teszt
≥95.0% (GC)
form
solid
bp
230-235 °C (lit.)
mp
39-41 °C (lit.)
39-41 °C
oldhatóság
diethyl ether: soluble 0.5 g/10 mL, clear to very faintly turbid, colorless to almost colorless
funkcionális csoport
phenyl
thiocyanate
thioether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N#CSCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NS/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABNDFSOIUFLJAH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F
Lobbanási pont (C)
110 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?