Fontos dokumentumok
308188
Benzoyl isocyanate
technical grade, 90%
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.5514 (lit.)
bp
94-96 °C/21 mmHg (lit.)
sűrűség
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isocyanate
phenyl
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C=NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5NO2/c10-6-9-8(11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LURYMYITPCOQAU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?