Merck
229652
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) oxychloride hydrate
99.99% trace metals basis (purity excludes zirconium)
About This Item
Lineáris képlet:
HfOCl2 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
265.40 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis (purity excludes zirconium)
Forma:
crystalline
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis (purity excludes zirconium)
Forma
crystalline
szennyeződések
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
O.Cl[Hf](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.Hf.H2O.O/h2*1H;;1H2;/q;;+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONMNZQKEFYFCCQ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Degree of hydration 6-8
Alkalmazás
Starting material for HfGeO4 and HfGeO4:Ti, both used in x-ray phosphors.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
P. M. Lambert
Inorganic chemistry, 37(6), 1352-1357 (2001-10-24)
The gel chemistry of germanium is explored through the formation and composition of a hydrous metal oxide precursor gel used in the preparation of the HfGeO(4) and HfGeO(4):Ti X-ray phosphors. The enhanced solubility of hexagonal GeO(2) in dilute ammoniacal solutions