Fontos dokumentumok
Z118141
Sigma-Aldrich
Straight septum-inlet adapter
inlet I.D. 6 mm, brass
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.43
material
brass
bemenet belső átmérő
6 mm
Általános leírás
1/4 in. NPTM × inlet 6 mm I.D. adapters require septa Z565687 or Z565695.
1/4 in. NPTM × inlet 13.9 mm I.D. adapters require septa Z124591 or Z167282
Kapcsolódás
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)