Fontos dokumentumok
730734
Trimethylgallium
packaged for use in deposition systems
Szinonimák:
Me3Ga, TMGa, TMG
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: gallium
bp
92.5 °C/760 mmHg (lit.)
mp
-15.8 °C (lit.)
sűrűség
1.132 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Ga](C)C
InChI
1S/3CH3.Ga/h3*1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCZXGTMEAKBVPV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.