Fontos dokumentumok
930989
Magnesium chloride hexahydrate
99.999% (trace metals basis)
Szinonimák:
Magnesium dichloride hexahydrate
Teszt
99.999% (trace metals basis)
form
crystalline
mp
117 °C
oldhatóság
H2O: soluble (highly soluble)
acetone: slightly soluble
alcohols: slightly soluble
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)