Fontos dokumentumok
M5162
MOPS
BioXtra, ≥99.5% (titration)
Szinonimák:
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid, 4-Morpholinepropanesulfonic acid
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (titration)
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
szennyeződések
Insoluble matter, passes filter test
izzítási maradék (900 °C)
≤0.1% (as SO4)
veszteség
≤1% loss on drying, 110°C
pH
2.5-4.0 (1 M in H2O)
hasznos pH-tartomány
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Abszorpció
≤0.015 at 280 in H2O at 1 M
≤0.020 at 260 in H2O at 1 M
λ
1 M in H2O
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Micro-osteoperforations accelerate orthodontic tooth movement by stimulating periodontal ligament cell cycles.: This study explores the use of MOPS buffer in an orthodontic context to promote accelerated tooth movement, enhancing the treatment′s efficiency and patient outcomes (Sugimori et al., 2018).
- Chitosan-Promoted Direct Electrochemistry of Human Sulfite Oxidase.: Research demonstrates MOPS buffer′s critical role in maintaining enzyme stability and activity during electrochemical studies, providing insights into biochemical applications (Kalimuthu et al., 2017).
- Peptide fractionation by SDS-free polyacrylamide gel electrophoresis for proteomic analysis via DF-PAGE.: The study uses MOPS buffer in innovative electrophoretic techniques to improve the resolution and separation of peptides, aiding proteomic analyses (Ramos et al., 2012).
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.