Merck
233757
Sigma-Aldrich
1-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol
94%
Szinonimák:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)isopropanolamine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)CH2N(CH2CH2OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
94%
bp
145 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
31.5-36 °C (lit.)
sűrűség
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CN(CCO)CCO
InChI
1S/C7H17NO3/c1-7(11)6-8(2-4-9)3-5-10/h7,9-11H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFECCYLNALETDE-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)