Fontos dokumentumok
A9199
2-Amino-2-methyl-1-propanol
BioXtra, ≥95%
Szinonimák:
β-Aminoisobutyl alcohol, AMP
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 25 °C)
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥95%
Forma
liquid
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
törésmutató
n20/D 1.4455 (lit.)
pH
11.0-12 (25 °C, 8.9 g/L)
hasznos pH-tartomány
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
bp
165 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
179.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82.1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?