Fontos dokumentumok
95343
(±)-1-Amino-2-propanol
analytical standard
Szinonimák:
(±)-Isopropanolamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98.0% (GC)
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ~50:50 (racem)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.446-1.450
n20/D 1.4478 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
sűrűség
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?