Fontos dokumentumok
252573
Xanthydrol
98%
Szinonimák:
9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol
Teszt
98%
form
powder
mp
127-128 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 50 mg/mL, slightly hazy
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H10O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- acrylamide in surface and drinking water by GC-MS method
- urea by HPLC with fluorescence detection
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?