Fontos dokumentumok
95580
Xanthydrol
for the detection of urea, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
powder
minőség
for the detection of urea
szennyeződések
~1% xanthone
mp
123-128 °C
127-128 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H10O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13-14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Analysis of urea in urine and wine samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) technique.
- Analysis of trace levels of carbamate pesticides in surface water by gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS).
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?