Fontos dokumentumok
G75120
Sephadex® G-75
Medium
Szinonimák:
Gel filtration media, Gel filtration resin
technika/technikák
buffer exchange: suitable
mátrix aktív csoport
phase
duzzanat
1 g swells to 12-15 mL gel
gyöngyátmérő
40-120 μm
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
kompatibilitás
Cytiva
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Enables rapid desalting, contaminant removal, and buffer exchange in a single step.
- Ideal for buffer exchange and cleanup of large biomolecules with a molecular weight exceeding 80,000.
- Features the highest exclusion limit of 80,000 within the Sephadex G-range.
- Classic gel filtration resin.
Jogi információk
helyettesítve
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3