Teszt
99%
Forma
solid
bp
255-256 °C/740 mmHg (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Oc1c(Br)cccc1Br
InChI
1S/C6H4Br2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246) , GABRA1(2554)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?