Merck
D137006
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxypyridine
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H9NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
139.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.503 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
sűrűség
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(OC)n1
InChI
1S/C7H9NO2/c1-9-6-4-3-5-7(8-6)10-2/h3-5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBTGEEMBZJBBSH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)