Fontos dokumentumok
8.18035
Sigma-Aldrich
Methyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Szinonimák:
Methyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid methyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H3F3O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
206-371-7
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
liquid
bp
99 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 38 °C
sűrűség
1.49 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
FC(F)(F)[S](=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay 1H-NMR: ≥ 90.0 %
Purity 19F-NMR: ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.490 - 1.500
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
100.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
38 °C - closed cup