Fontos dokumentumok
124826
4-Cyanobenzoyl chloride
98%
Szinonimák:
4-Cyanobenzoic acid chloride, p-Cyanobenzoyl chloride
Teszt
98%
Forma
solid
mp
68-70 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
nitrile
SMILES string
ClC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4ClNO/c9-8(11)7-3-1-6(5-10)2-4-7/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?