Fontos dokumentumok
246859
Chloro(dimethyl)octylsilane
97%
Szinonimák:
Dimethyloctylchlorosilane, Octyldimethylchlorosilane
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
222-225 °C (lit.)
sűrűség
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C10H23ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-12(2,3)11/h4-10H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBKNGKYVNBJWHL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)