Merck
40242
Sigma-Aldrich
Chloro(dodecyl)dimethylsilane
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
Chloro-dimethyl-dodecylsilane, Dimethyldodecylchlorosilane, Dodecyldimethylchlorosilane
About This Item
Lineáris képlet:
H3C(CH2)11Si(CH3)2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.93
Beilstein:
5240407
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥95.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.445
bp
291-293 °C
sűrűség
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C14H31ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(2,3)15/h4-14H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLLABNOCKQMTEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)