Fontos dokumentumok
235725
Trichloro(octyl)silane
97%
Szinonimák:
Octyltrichlorosilane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
bp
233 °C/731 mmHg (lit.)
sűrűség
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H17Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCHUVCPBWWSUMC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?