Fontos dokumentumok
245615
2-Bromo-4′-nitroacetophenone
95%
Szinonimák:
ω-Bromo-4-nitroacetophenone, 4-Nitrophenacyl bromide
Teszt
95%
mp
94-99 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ketone
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBUPVGIGAMCMBT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTPN6(5777)
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?