Merck
663174
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′,4′-dichloroacetophenone
97%
Szinonimák:
3,4-Dichlorophenacyl bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H5BrCl2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
267.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Teszt
97%
Forma
solid
mp
56-60 °C
funkcionális csoport
bromo
chloro
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAKFHEFMTRCFAU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)