Fontos dokumentumok
105120
2-Bromo-2′-acetonaphthone
99%
Szinonimák:
Bromomethyl 2-naphthyl ketone
Teszt
99%
mp
82-84 °C (lit.)
oldhatóság
acetonitrile: soluble
funkcionális csoport
bromo
ketone
SMILES string
BrCC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H9BrO/c13-8-12(14)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTPN6(5777)
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)