Fontos dokumentumok
214981
Diisobutylaluminum hydride solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
DIBAL, DIBAL-H
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
1.0 M in THF
bp
65 °C
sűrűség
0.866 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Synthesis of trans-alkene isosteres of protected dipeptides.
- To generate bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0) (Ni(cod)2) in situ, which can catalyze the conjugate addition of ethenyltributyltin to 2-propenal to form tert-butyldimethyl[((E)-1,4pentadienyl)oxy]silane.
- Reduction of the arylpropiolate esters to give the corresponding propargyl alcohol.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?