Merck
115665
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-methoxyacetophenone
97%
Szinonimák:
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone, 4-Methoxyphenacyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4COCH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.07
Beilstein:
743112
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
69-71 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ketone
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTPN6(5777)
Alkalmazás
2-Bromo-4′-methoxyacetophenone has been used in the synthesis of light-responsive diblock copolymers containing para-methoxyphenacyl photocleavable side groups.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of diblock copolymers bearing p-methoxyphenacyl side groups.
Polym. Chem., 2(10), 2284-2292 (2011)
Guido J Noguera et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 78, 190-197 (2015-07-27)
A set of 4-arylthiazolylhydrazones derived from 1-indanones (TZHs) previously synthesized and assayed against Trypanosoma cruzi, the causative agent of Chagas disease, were explored in terms of conformational analysis. We found that TZHs can adopt four minimum energy conformations: cis (A
Daniel I Perez et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(12), 4042-4056 (2011-04-20)
Development of kinase-targeted therapies for central nervous system (CNS) diseases is a great challenge. Glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) offers a great potential for severe CNS unmet diseases, being one of the inhibitors on clinical trials for different tauopathies. Following