Merck
344214
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′-nitroacetophenone
97%
Szinonimák:
3′-Nitrophenacyl bromide
Méret kiválasztása
5 G
15 700,00 Ft
15 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
15 700,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4COCH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
244.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
15 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
90-96 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ketone
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(4-6)10(12)13/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZHPNIQBPGUSSX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Debromination of 2-bromo-3′-nitroacetophenone in various solvents has been reported.[1]
Alkalmazás
2-Bromo-3′-nitroacetophenone may be used in the preparation of 2-bromo-3′-nitroacetophenone.[2] It may be used in the preparation of 2-hydroxy-ethyl-1-[(3-nitro-phenyl)-2-oxoethyl]-piperidinium bromide.[3]
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Debromination of a-Bromoketones and vic-Dibromides Using a NaI/Na2SO3 System.
Lee SH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 25(11), 1723-1723 (2004)
Sarwat Jahan et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 26(3), 517-523 (2013-04-30)
Synthesis of novel phenacyl derivatives of alkyl piperidine as cytotoxic agents via simple and single step reaction procedure is going to be reported here. Twelve new compounds were successfully synthesized in moderate yield and in solid form. Their synthesis was
3-Aryl-1, 2-dihydroquinoxalines.
Figueras J.
The Journal of Organic Chemistry, 31(3), 803-806 (1966)