Merck
482099
Sigma-Aldrich
Cyclopropanemethanol
≥99.5%
Szinonimák:
(Hydroxymethyl)cyclopropane, CPMO, Cyclopropyl carbinol, Cyclopropylmethanol
About This Item
Lineáris képlet:
C3H5CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.11
Beilstein:
1846846
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
123-124 °C/738 mmHg (lit.)
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCC1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cyclopropanemethanol (Cyclopropyl carbinol, CPMO), a cycloalkanemethanol, is an anaesthetic. The coupling reaction of cyclopropanemethanol with alkynes to form substituted allylic alcohols has been reported. The microwave spectrum of CPMO has been recorded. Its rotational constants and dipole moment have been determined.
Alkalmazás
Cyclopropanemethanol may be used in the preparation of:
  • cyclopropanecarbaldehyde
  • cyclopropylmethylsulfonate
  • dibenzyl cyclopropylmethyl phosphate
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The microwave spectrum, dipole moment, and structure of cyclopropyl carbinol.
Bhaumik A, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 48(19) , 2949-2954 (1970)
Galvanic Deposition of Au on Paperlike Cu Fiber for High-Efficiency, Low-Temperature Gas-Phase Oxidation of Alcohols.
Zhao G, et al.
ChemCatChem, 3(10), 1629-1636 (2011)
Cyclopropylmethyl dihydrogen phosphate. Preparation and use in the phosphorylation of nucleosides.
Schoffstall AM.
The Journal of Organic Chemistry, 40(23), 3444-3445 (1975)
Nickel-Catalyzed Redox-Economical Coupling of Alcohols and Alkynes to Form Allylic Alcohols.
Nakai K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(22), 7797-7800 (2014)
Surbhi Soni et al.
Chirality, 30(1), 85-94 (2017-10-25)
A profoundly time-efficient chemoenzymatic method for the synthesis of (S)-3-(4-chlorophenoxy)propan-1,2-diol and (S)-1-chloro-3-(2,5-dichlorophenoxy)propan-2-ol, two important pharmaceutical intermediates, was successfully developed using Pseudomonas fluorescens lipase (PFL). Kinetic resolution was successfully achieved using vinyl acetate as acylating agent, toluene/hexane as solvent, and reaction