Fontos dokumentumok
88152
Tetratriacontane
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
285 °C/2 mmHg (lit.)
mp
72-75 °C (lit.)
72-75 °C
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H70/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-34H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWVDBZWVFGFBCN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?